Learn More
Neville and More™ Frasco de vidrio Alpha
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,3 cm
3,86 cm
4,4 cm
6,2 cm
Color:
Transparente
Ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Color | Ámbar |
Diámetro interior (métrico) | 3,86 cm |
Material | Vidrio (tipo 3) |
N.º por caja | 127 |
Volumen hasta el borde (métrico) | 67,5 mL |
Closure Included | No |
Forma | Forma redonda |
Altura (métrico) | 9,4 cm |
Tipo de producto | Frasco alfa |
Tamaño del tapón | 2,8 cm |