Learn More
Cloruro de alfa-metilbencilzinc, 0,5 M en THF, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables
Código de producto. 15425335
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frascos ChemSeal™
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Ayuda en la síntesis del ácido poliláctico heterotáctico de rac-lactida.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Manejar bajo gas protector seco. Sensible al aire. Almacenar alejado de bases fuertes y óxidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Methylbenzylzinc chloride
CAS 117892-77-0
Color Negro a amarillo
Densidad 0.965 g/mL
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula molecular C8H9BrZn
Número MDL MFCD01311436
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo a-methylbenzylzinc bromide, bromo 1-phenylethyl zinc, alpha-methylbenzyl zinc bromide, alpha-methylbenzylzinc chloride, a-methylbenzylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, alpha-methylbenzylzinc bromide solution, 0.5 m in thf
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI LCPVHNNFHPWFCI-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[CH-]C1=CC=CC=C1.[Zn+]Br
Nombre IUPAC bromozinc(1+); etilbenceno
Peso molecular (g/mol) 250.444
PubChem CID 4524692
Formula Weight (peso de la fórmula) 206
Forma física Líquido