Learn More
Texwipe™ Paño para suelo de sala limpia AlphaLite™ II
Paño de poliéster de borde cortado de una sola capa ideal para la limpieza del suelo y la aplicación de soluciones de limpieza y desinfectantes en suelos
Marca:  Texwipe™ TX3424
Código de producto. 11565395
  • 47.55€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-11-2025
Descripción
  • Gran tamaño para mejorar la aplicación en superficies de suelo
  • El tamaño es compatible con la mayoría de los sistemas de fregona
  • Control de contaminación mejorado
  • Aptas para su uso en entornos de clase 100, ISO 5 y clase 1000, ISO 6
Especificaciones
Especificaciones
600 x 250 mm
Limpieza de suelos y para aplicar soluciones de limpieza y desinfectantes en suelos
10 toallitas/bolsa, 34 bolsas/caja