Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched Coveralls, Model 111, White
Provides comfortable protection from hazardous particulates in critical environments.
7.65€
Especificaciones
Tipo de producto | Hooded Coveralls |
---|---|
Sexo | Unisex |
Material | SMS antiestática |
Color | Blanco |
Desechables | Reusable |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18000140
|
Ansell
WH15S-00111-08 |
4X-Large |
7.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
18080120
|
Ansell
WH15S-00111-09 |
5X-Large |
7.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
18070150
|
Ansell
WH15S-00111-10 |
6X-Large |
7.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Specialized protection: The AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Model 111 delivers light chemical resistance, guards against asbestos and filters 99.9% of particles over 3 microns in size, as well as brick and cement dust, light aerosols and mists
- Heightened breathability: This asbestos protection suit's air and water vapor permeability also reduces wearers' exposure to heat stress
- Enhanced fit and features: Wearer comfort is augmented by this protective body suit's optimal fit, while a three-piece hood offers additional protective coverage, finger loops offer a secure hold and red stitching ensures easy identification
- Certified antistatic capabilities: The AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Model 111 is tested against EN 1149-5 antistatic standards
Especificaciones
Hooded Coveralls | |
SMS antiestática | |
Reusable | |
Elastic | |
3-panel, Elastic | |
Stitched | |
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN 13034:2005 + A1:2009|CE Number|EN 1073-2:2002|EN 1149-5:2018|EN ISO 13688:2013 |
Unisex | |
Blanco | |
Elástico | |
Hooded | |
2-way Zipper with Storm Flap | |
No estéril | |
Unpacking of bulk goods, Loading and unloading of proces equipment, Body Surface checking, marking and touching up, Assembly and inspection of components, Painting or cleaning tools or robots, Production line support and maintenance |