Learn More
Ansell Guantes de nitrilo reutilizables AlphaTec™ 37-210 con tecnología UltraGrip™
La tecnología UltraGrip™ ofrece un innovador agarre en diamante elevado en la superficie del guante para mejorar la capacidad de agarre en condiciones húmedas y aceitosas.
Marca: Ansell 37210100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Guantes de nitrilo reutilizables diseñados específicamente para el procesamiento y la manipulación de alimentos
- El patrón en diamante elevado mejora la capacidad de agarre en condiciones húmedas y aceitosas
- Los guantes mantienen su nivel de flexibilidad y destreza, incluso a bajas temperaturas
- Utilícelos solo o como guante exterior sobre guantes resistentes a cortes o con revestimiento térmico
- La formulación sin látex elimina el riesgo de alergias de tipo 1
Especificaciones
ANSI 4 | |
Azul | |
Específico | |
Nitrilo | |
8 mil | |
Tipo B | |
37-210 |
Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 | |
N.º | |
Sí | |
10 | |
3001X | |
JKT |