Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de neopreno AlphaTec™ serie 55-305
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Descripción
- Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
- Gran protección física contra las abrasiones y buena protección contra los cortes
- Su grosor medio aumenta la movilidad y mejora la capacidad de manipular objetos
- No causan alergias de tipo I
- Sin revestimiento para una limpieza eficaz
Aplicaciones:
- Biotecnologías.
- Mezcla de líquidos
- Investigación química y médica
- Manipulación de productos químicos
- Industria química
- Mezcla, manipulación, transferencia, vertido y mezcla de productos químicos
- Productos farmacéuticos
- Manipulación de productos químicos y biológicos
- Aplicaciones de protección de productos
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 420:2003, A1:2009 y EN 388:2003,EN 374:2004 |
Color | Negro |
Acabado exterior | Suave |
Material | Neopreno |
Tipo de producto | Guantes de protección contra productos químicos y líquidos |
Tamaño | 9 |
Grosor (métrico) | 0,51 mm |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |
Tipo de empaquetado | 10 pares en bolsas negras selladas por cada paquete |
Tamaño del puerto (métrico) | 250 mm |