Learn More
Ansell™ Alphatec™ 58-128
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15856942 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Movilidad mejorada con una baja resistencia a los productos químicos y Ansell GRIP Technology™
  • Con su exclusiva formulación de «nitrilo fino», el guante AlphaTec™ 58-128 abre la puerta a una nueva dimensión en materia de movilidad gracias a una óptima flexibilidad que permite que la mano se mueva de forma natural sin ningún tipo de impedimento.
  • La fina barrera de nitrilo proporciona a las manos una protección superior contra el contacto con líquidos irritantes y la tecnología Ansell Grip™ ofrece un manejo más preciso de pequeñas piezas aceitosas o húmedas.
  • El diseño combina un forro flexible de tejido de punto abierto y un revestimiento elástico hecho de una formulación de nitrilo que mejora la movilidad, la sensibilidad táctil y la comodidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 2
Material de la parte posterior Nitrilo
Certificaciones/conformidad EN ISO 374-1:2016/Tipo A/JKOPST, EN ISO 374-5:2016/Virus, EN388:2016/X121A
Chlorinated No
Clasificación Categoría III
Área revestida De unión
Material del manguito Nitrilo
Estilo de corte Índice
Descripción Movilidad mejorada con una baja resistencia a los productos químicos y Ansell GRIP Technology™
Aplicaciones Industrial
Coating Material Nitrilo
Color Gris, Verde
Cut Resistance Rating 1,5
Desechables No
Acabado exterior Pila de arena
Finger Thickness (English) 0.024 in.
Finger Thickness (Metric) 0.6 mm
Grado Uso industrial
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 0.022 in.
Palm Thickness (Metric) 0.58 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Chemical and Liquid Protection Gloves
Tamaño 9
Esterilidad No estéril
Modelo 58-128
Grosor (imperial) 0,175 mm
Grosor (métrico) 0.175 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Estilo de dedo Dedos completos
Para utilizar con (aplicación) Protección frente a los productos químicos y los líquidos
Guantes con puño de color verde
Estilo de puño de los guantes Recto
Grip Design Ansell Grip Technology
Material de revestimiento Nailon
Revestimiento De unión
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno/caja de cartón
Cantidad 12 par por bolsa, 144 pares por paquete
Resistente a JKOPST
Serie Serie Alphatec™
Dimensiones (L x An) 320 x 122 mm
Longitud (imperial) 320 mm
Anchura (métrico) 122 mm
Peso (métrico) 28 g