Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo AlphaTec™ serie 57-435
Proporciona un agarre seguro con una flexibilidad mejorada. Los guantes de inmersión de nitrilo Ansell AlphaTec™ serie 58-435 proporcionan un control óptimo al manipular artículos aceitosos o húmedos.
Marca: Ansell™ 58435080
89.31 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
- Con tecnología Ansell Grip Technology™ para un control óptimo cuando se manipulan objetos aceitosos o húmedos
- Se requiere menos fuerza para sostener objetos resbaladizos, reduciendo la fatiga de las manos y los brazos
- Ofrecen una mayor flexibilidad y movilidad gracias al revestimiento de nitrilo con forro de felpa de algodón y al ajuste ceñido que se adapta a la palma de la mano y aporta una sensación de segunda piel
- Tiene un revestimiento de 152,4 μm (6 mil) eficaz contra los derivados de hidrocarburos, las bases de alcohol y una multitud de disolventes y ésteres
- Ofrece una protección superior contra los enganches, las perforaciones y la abrasión para un uso prolongado
- La canaleta plegable ayuda a evitar el goteo sobre el antebrazo, mientras que el puño extralargo extiende la protección hasta la parte superior del antebrazo
Aplicaciones:
- Manipulación de productos químicos
- Petroquímica
- Caucho y aditivos de caucho
- Manipulación de piezas metálicas cubiertas de líquido
- Mantenimiento de herramientas industriales
- Manipulación de aceites usados
- Tratamiento de aguas y residuos
Especificaciones
EN 374, EN 388:2003 4001 | |
Nitrilo | |
8 | |
Borra de algodón | |
58-435 |
Verde, Gris | |
Guantes de protección contra productos químicos y líquidos | |
Manopla | |
12 Pares por bolsa de polietileno, 6 bolsas de polietileno por caja, 72 pares por paquete | |
380 mm |