Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo AlphaTec™ serie 58-530W
Código de producto. 12639741 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
La tecnología patentada Ansell Grip Technology™ garantiza que el recubrimiento de polímero no penetre en el revestimiento durante la fabricación.
  • El revestimiento de polímero de nitrilo reduce la fugas químicas en la piel
  • Para aplicaciones en interiores
  • Revestimiento de nailon
  • Puño con manopla
  • Revestimiento verde mar, color de inmersión gris antracita
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Material del manguito Nitrilo
Coating Material Nitrilo
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 9
Modelo 58-530W
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Nailon
Revestimiento Nailon blanco
Cantidad 6 par
Resistente a Resistencia química
Serie 58-530W