Learn More
Ansell™ Guantes para cajas de guantes de aislamiento Alphatec™ 85-301\85-303\85-305
Diseñados para ofrecer una alta resistencia frente a bases y ácidos concentrados. Guantes para aislador Ansell™ AlphaTec™ para obtener una mayor comodidad y protección en zonas críticas.
990.00€ - 1020.00€
Especificaciones
Color | Marfil |
---|---|
Material | CSM |
Temperature (Metric) Max | 120 °C |
Grosor (métrico) | 0,6 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Productos farmacéuticos |
Código de producto | Marca | Tamaño | Tamaño del puerto (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Tamaño del puerto (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15586214
|
Ansell™
85301110 |
11 | 203 mm |
990.00€
1 par |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15596214
|
Ansell™
85301095 |
9,5 | 203 mm |
990.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 20-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15526224
|
Ansell™
85303110 |
11 | 250 mm |
1000.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15536224
|
Ansell™
85303095 |
9,5 | 250 mm |
1000.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15566224
|
Ansell™
85305110 |
11 | 300 mm |
1020.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15576224
|
Ansell™
85305095 |
9,5 | 300 mm |
1020.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Guantes pesados de caucho sintético (CSM) y polietileno clorosulfonado (CSPE) para aislador que proporcionan una mayor comodidad y protección en entornos críticos.- Categoría III, EN 374AKL, EN 374, EN 388\4101
- Material suave y flexible diseñado para facilitar el uso
- Resisten el envejecimiento por exposición al oxígeno, los rayos UV y el ozono
- Resiste temperaturas de hasta 120 °C
- De color blanco para una fácil detección de la contaminación
- Mayor grosor (0,6 mm) para una mayor durabilidad
- Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
- Aplicaciones ideales: productos farmacéuticos
Especificaciones
Marfil | |
120 °C | |
Productos farmacéuticos | |
800 mm |
CSM | |
0,6 mm | |
Ácidos y bases concentrados |