Learn More
Ansell™ Guantes para cajas de guantes de aislamiento Alphatec™ 85-501\85-503\85-505
Material de alta calidad, de conformidad con la norma CFR21 de la FDA. Los guantes para aislador AlphaTec™ Ansell™ son ideales para obtener una mayor comodidad y protección en zonas críticas.
1430.00€ - 1480.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Material | EPDM |
Tipo de producto | Isolator, RABS Gloves |
Código de producto | Marca | Tamaño | Tamaño del puerto (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Tamaño del puerto (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15506234
|
Ansell™
85501110 |
11 | 203 mm |
1430.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15516234
|
Ansell™
85501095 |
9,5 | 203 mm |
1430.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15546234
|
Ansell™
85503110 |
11 | 250 mm |
1480.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15556234
|
Ansell™
85503095 |
9,5 | 250 mm |
1480.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15586234
|
Ansell™
85505110 |
11 | 300 mm |
1480.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15596234
|
Ansell™
85505095 |
9,5 | 300 mm |
1480.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Guantes pesados de caucho de EPDM (dieno etileno propileno) para aislador fabricados con un material de alta calidad aprobado por la FDA y que reducen el número de cambios de guantes necesarios.- Categoría III, EN 374AKL, EN 374, EN 388\4111
- Aplicaciones ideales: electrónica y farmacéutica
- Diseñados para su esterilización en autoclave de forma repetida (hasta 50 veces), lo que reduce la necesidad de cambiar de guantes
- Son cómodos y aportan una buena movilidad con una gran sensibilidad táctil
- Resistentes a las soluciones de peróxido de hidrógeno y a los productos químicos desinfectantes comunes
- Resisten el envejecimiento por exposición al oxígeno, los rayos UV y el ozono
- Soportan temperaturas de hasta 130 °C para esterilizaciones repetidas
- Libres de halógenos: se pueden desechar por incineración
- Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
Especificaciones
Negro | |
Yes | |
Isolator, RABS Gloves | |
0.024 in. | |
Productos farmacéuticos y electrónica | |
Case | |
800 mm |
Ambidextrous | |
EPDM | |
130 °C | |
0,6 mm | |
Smooth | |
Soluciones de peróxido de hidrógeno y productos químicos desinfectantes más comunes |