Learn More
Ansell Guantes de nailon tejido HyFlex™ 11-816 con revestimiento de espuma de nitrilo Fortix™
Un revestimiento ultrafino proporciona una sensación similar a la que se tiene con las manos desnudas para los trabajadores que precisan sensibilidad en las yemas de los dedos para realizar tareas de precisión. El revestimiento de espuma de nitrilo resistente a la abrasión Fortix™ mejora la seguridad y la productividad.
72.90€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
---|---|
Estructura | Tejido sin costuras |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Negro, Azul |
Hand | Específico |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16069671
|
Ansell
11816060 |
6 |
72.90€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16079671
|
Ansell
11816070 |
7 |
72.90€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16089671
|
Ansell
11816080 |
8 |
72.90€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16099671
|
Ansell
11816090 |
9 |
72.90€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16009681
|
Ansell
11816100 |
10 |
72.90€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16019681
|
Ansell
11816110 |
11 |
72.90€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- El revestimiento ultrafino garantiza una sensación similar a la que se tiene con las manos desnudas para los trabajadores que precisan sensibilidad en las yemas de los dedos para realizar tareas de precisión.
- El diseño ergonómico proporciona sensibilidad táctil para la manipulación sencilla de piezas pequeñas.
- Los materiales han sido probados por dermatólogos, no contienen disolventes y tienen la certificación Oeko-Tex de sustancias no nocivas.
- La tecnología de resistencia a la abrasión FORTIX™ amplía la vida útil del guante al tiempo que mejora la seguridad y productividad del trabajador.
- No se transfieren contaminantes de silicona a las piezas de metal antes de pintarlas.
Especificaciones
EN 420:2003 + A1:2009; categoría II | |
Nitrilo | |
Específico | |
Nailon, Spandex | |
Montaje de automoción, manejo de maquinaria/equipos, fabricación de metales y transporte | |
HyFlex™ 11-816 |
Tejido sin costuras | |
Negro, Azul | |
No | |
Guantes de punto sin costuras | |
Tejido | |
18 |