Learn More
Ansell™ Delantal con mangas Alphatec™MICROCHEM™4000 Modelo 215
MICROCHEM™ 4000 está diseñado para proporcionar una barrera excepcional contra los agentes químicos orgánicos e inorgánicos y biológicos.
Marca: Ansell™ GR40T-00215-07
1011.42 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cierre de velcro en el cuello
- Cierre de lazo en la cintura
- Doble puño con
- puño interior de punto
- Costuras cosidas y selladas
Especificaciones
Apron | |
Laminado de barrera multicapa | |
Limited-use | |
No estéril | |
Sí | |
Abrasiones, ácidos, antiestáticos, patógenos de la sangre, productos químicos. | |
Alphatec™ 4000, Modelo 215 |
XXXXL | |
Verde | |
Velcro, lazo en la cintura | |
Doble punto interior | |
Ninguno | |
EN 14605: 2005 +A1:2009, Tipo PB (3); EN 14605: 2005 +A1:2009, Tipo PB (4); EN14126: 2003, Tipos PB(3)-B, PB (4)-B | |
Cosido, sellado |