Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Solvex™37-186
Guante de gran confort resistente a productos químicos para una extensa gama de aplicaciones
Marca: Ansell™ 37186110
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponible en numerosas longitudes, grosores, tallas y forros, el guante de nitrilo Sol-Vex™ de Ansell ofrece unos resultados óptimos tanto en medio seco como en húmedo donde resulte crucial una gran resistencia química. Totalmente reutilizable y con una resistencia a la abrasión inigualable, ofrece un magnífico confort al usuario.
- Los guantes de nitrilo Sol-Vex™ son la elección ideal para una manipulación segura en una extensa gama de entornos de trabajo con productos químicos peligrosos.
- La versión sin forro no suelta pelusas, evitando el riesgo de contaminación y favoreciendo su uso en áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas.
- El acabado en rombos invertidos mejora aún más los niveles de agarre.
- El acabado tipo arena suave aporta al guante una superficie suave que incide en la reducción de costes indirectos al contribuir a un menor rechazo en la producción de piezas frágiles.
Especificaciones
Nitrilo | |
Categoría III | |
Índice | |
Nitrilo | |
1 | |
Sandpatch | |
Específico | |
sin polvo | |
11 | |
37-186 | |
Chemical and Liquid Protetion | |
Recto | |
2 | |
Chemical and Liquid Protection | |
460 x 138 mm | |
138 mm |
EN ISO 374-1:2016/Type A/AGJKLPT, EN ISO 374-5:2016 Bacteria, EN388:2016/4102X | |
Nitrilo | |
High-comfort, chemical resistant glove for a wide range of applications | |
Verde | |
Reusable | |
Uso industrial | |
Sí | |
Guantes de inmersión | |
No estéril | |
0.65 mm | |
Verde | |
Polybag/cardboard box | |
1 Pair/bag, 12 Pair/carton | |
Solvex™ | |
460 mm | |
102 g |