Learn More
Macherey-Nagel™ Láminas de aluminio CEL 300 Alugram
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 8 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 25/Paq. |
Tipo | Lámina de aluminio |
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de partición de sustancias polares, como aminoácidos, ácidos carboxílicos o carbohidratos |
Superficie específica | 15 000 cm2/g |
Dimensiones (L x An) | 20 x 20 cm |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Láminas de aluminio CEL 300 Alugram >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido