Learn More
Alúmina B, actividad: I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Descripción
- MP EcoChrom™ Alumina B, Activity I is an oxide of aluminum, occurring in nature as various minerals such as bauxite, corundum, etc.
- It is used as an adsorbent, desiccating agent, and catalyst, and in the manufacture of dental cements and refractories.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Alumina B |
Nombre de nota | Activity: I, Activity acc. To Brockmann: 24 l/mm |
Color | De rosa a blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 50 kg |
Nombre IUPAC | trioxidandiida de dialuminio(3+) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.96 |
Densidad | 3.94 g/cm3 (at 20°C) |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department.
Título del producto
Alúmina B, actividad: I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido