Learn More
Aluminio, 99,5 %, carga (2-10 mm), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum |
Color | Gris |
Nombre de nota | 99.5% |
Punto de fusión | 660.0°C |
Punto de ebullición | 2327.0°C |
Densidad | 2.7000g/mL |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% |
Cantidad | 25 g |
Fieser | 02,19; 04,9; 12,486; 16,337 |
Nombre IUPAC | aluminio |