Learn More
Sulfato amónico de aluminio dodecahidrato. 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10460481
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tambor de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-26-1
Número MDL MFCD00149958
Clave InChI WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
Nombre IUPAC aluminio; azanio; disulfato; dodecahidrato
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 200.0°C
Nombre del producto químico o material Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Punto de fusión 93.5°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Fórmula molecular H4AlNO8S2·12H2O
Fórmula lineal AlNH4(SO4)2·12H2O
Índice Merck 15,323
Información de solubilidad Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, practically insoluble in alcohol
Peso molecular (g/mol) 453.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.33
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Pérdida por secado 45% to 48% (2 g, 300°C)
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.64
Densidad 1.6400g/mL