Learn More
Bromuro de aluminio, +98 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 265.0°C |
Nombre del producto químico o material | Aluminum bromide |
Punto de fusión | 97.0°C |
Color | Gris o blanco |
Forma física | Sólido cristalino |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (Complexometry) |
Fórmula lineal | AlBr3 |
Fieser | 01,22; 02,19; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 09,11 |
Índice Merck | 15,328 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Aluminium bromide, anhydrous
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.