Learn More
Fluoruro de aluminio trihidrato, 97 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, ácido de Lewis
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum fluoride trihydrate |
Nombre de nota | 97% |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 2.5 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min |
Fórmula lineal | AlF3·3H2O |
Índice Merck | 10, 333 |
Información de solubilidad | Solubility in water: slightly soluble |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.02 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Aluminium fluoride trihydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Fluoruro de aluminio trihidrato, 97 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido