Learn More
Hidróxido de aluminio, extra puro, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11944141
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
CAS: 21645-51-2 | AlH3O3 | 78.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21645-51-2
Fórmula molecular AlH3O3
Peso molecular (g/mol) 78.00
Número MDL MFCD00003420
Clave InChI WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC aluminium(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum hydroxide
Color Blanco
pH 8.5 to 10 (5% aq. suspension)
Forma física Polvo
Cantidad 10 kg
Fórmula lineal Al(OH)3
Índice Merck 15,338
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 78
Porcentaje de pureza ≥63.5% (Al2O3)
Grado Extra puro
Pérdida por ignición 36.5% max.
Envase Tambor de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminium hydroxide
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2