Learn More
Isopropoxida de aluminio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 555-31-7 | C9H21AlO3 | 204.25 g/mol
72.66€ - 864.30€
CAS | 555-31-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H21AlO3 |
Peso molecular (g/mol) | 204.25 |
Número MDL | MFCD00008870 |
Clave InChI | SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate |
PubChem CID | 11143 |
Nombre IUPAC | aluminio;propan-2-olato |
SMILES | CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10195422
|
Thermo Scientific Acros
212230100 |
10 g | Frasco de vidrio |
72.66€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10546413
|
Thermo Scientific Acros
212230500 |
50 g | Frasco de vidrio |
233.16€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10716433
|
Thermo Scientific Acros
212232500 |
250 g | Frasco de vidrio |
864.30€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas, ácido de LewisIdentificadores de productos químicos
555-31-7 | |
204.25 | |
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N | |
11143 | |
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3] |
C9H21AlO3 | |
MFCD00008870 | |
aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate | |
aluminio;propan-2-olato |
Especificaciones
Aluminum isopropoxide | |
129.0°C to 136.0°C | |
125.0°C to 130.0°C (38.0 mmHg) | |
99.99% | |
[(CH3)2CHO]3Al | |
01,35; 03,10; 04,15; 05,14; 06,19; 08,15; 09,14; 11,29; 13,265; 15,16 | |
aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate | |
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N | |
aluminio;propan-2-olato | |
11143 | |
99.99% | |
Polvo cristalino (puede contener trozos) |
555-31-7 | |
Blanco | |
Auténtico | |
C9H21AlO3 | |
MFCD00008870 | |
15,342 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely soluble in ethanol | |
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3] | |
204.25 | |
204.25 | |
base de trazas de metales |
Seguridad y manipulación
Declaración GHS H
Sólido inflamable.
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar somnolencia o vértigos.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando.
Evitar respirar
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 209-090-8