Learn More
Nitrato de aluminio nonahidrato, +98 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. p-7072791 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 KG
500 GR
CAS 7784-27-2
Fórmula molecular AlH18N3O18
Peso molecular (g/mol) 375.13
Número MDL 149132
Clave InChI SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC trinitrato de aluminio(3+), nonahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 73°C
pH 2.5 to 3.5
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.13g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminium nitrate nonahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Aluminium nitrate nonahydrate, Aluminumnitrate