Learn More
Óxido de aluminio, para cromatografía, ácido, Brockmann I, 40-300 μm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
109.55€ - 803.00€
CAS | 1344-28-1 |
---|---|
Fórmula molecular | Al2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 101.96 |
Número MDL | MFCD00003424 |
Clave InChI | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
PubChem CID | 9989226 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10542992
|
Thermo Scientific Acros
365750010 |
1 kg | Frasco de plástico |
109.55€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10185393
|
Thermo Scientific Acros
365750025 |
2.5 kg | Frasco de plástico |
247.23€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11934141
|
Thermo Scientific Acros
365750100 |
10 kg | Tambor de plástico |
803.00€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para cromatografía de columnasIdentificadores de productos químicos
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
9989226 |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Especificaciones
2980.0°C | |
2030.0°C | |
Blanco | |
Polvo | |
Al2O3 | |
01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
dialuminio; oxígeno(2-) | |
9989226 | |
Cromatografía |
Aluminum oxide | |
1344-28-1 | |
4.0 to 5.0 (5% aq. suspension, stirred) | |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
15,35 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides), practically insoluble in non-polar organic solvent, difficultly soluble in mineral acids | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 | |
101.96 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
- Aluminium oxide, Brockmann I, acidic