Learn More
Óxido de aluminio, para cromatografía, neutro, Brockmann I, 40-300 μm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10277493
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Óxido de aluminio, Al2O3, número CAS 1344-28-1, abrasit, abrarex, abramax, abramant, alundum, óxido de aluminio, alfa-alúmina, fasertonerde, óxido de aluminio, aloxita, 2,5 kg, 2980,0 °C, blanco, 3,97 g/ml, 215-691-6, 300 ppm máx.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 2980.0°C
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Punto de fusión 2050.0°C
Nombre de nota Activated, Neutral, Brockmann I
Color Blanco
pH 6.5 to 7.5 (5% aq. suspension, stirred)
Forma física Polvo fino
Cantidad 25 kg
Fórmula lineal Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Índice Merck 15, 350
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Nombre IUPAC dialuminio; oxígeno(2-)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96
Grado Cromatografía
Envase Tambor de fibra
Densidad 3.97g/mL