Learn More
Óxido de aluminio, para cromatografía, de baja acidez, Brockmann I, 50-200 μm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10238573 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 2980.0°C
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Punto de fusión 2050.0°C
Color Blanco
pH 5.5 to 6.5 (10% slurry aq. soln.)
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Al2O3
Índice Merck 15, 350
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96
Grado Cromatografía
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Aluminium oxide