Learn More
Sulfato potásico de aluminio dodecahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
5 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum potassium sulfate dodecahydrate |
Punto de fusión | 92°C |
Color | Blanco |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 5 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.0 to 102% (Complexometry) |
Fórmula lineal | AlK(SO4)2·12H2O |
Índice Merck | 15, 354 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 140g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol,insoluble in alcohol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 474.39 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Aluminium potassium sulfate dodecahydrate