Learn More
Sulfato de aluminio hexadecahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10467820 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
CAS 16828-11-8
Fórmula molecular Al2H22O20S3
Peso molecular (g/mol) 492.30
Número MDL 149137
Clave InChI JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC tris(ácido sulfúrico) de dialuminio octahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 86°C
Color Blanco
pH 2.5
Forma física Sólido
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.1358g/mol
Envase Barril de plástico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminium sulfate hexadecahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.