Learn More
Sulfato de aluminio octadecahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7784-31-8 | Al2O12S3·18H2O | 666.4 g/mol
81.32€ - 217.08€
CAS 7784-31-8
Fórmula molecular Al2O12S3·18H2O
Peso molecular (g/mol) 666.4
Número MDL MFCD00149136
Clave InChI AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
Nombre IUPAC dialuminio; trisulfato; octadecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10259500
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
400595000
500 g Frasco de vidrio
81.32€
500 g
10744124
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
400590025
2.5 kg Frasco de plástico
217.08€
2.50 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7784-31-8
666.4
AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
22377415
dialuminio; trisulfato; octadecahidrato
Al2O12S3·18H2O
MFCD00149136
aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
CHEBI:74779
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Aluminum sulfate octadecahydrate
7784-31-8
Polvo cristalino
Al2O12S3·18H2O
MFCD00149136
aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
dialuminio; trisulfato; octadecahidrato
22377415
666.4
Reactivo ACS
86.0°C
Blanco
98.0 to 102% (Complexometry)
Al2(SO4)3·18H2O
15, 360
Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
666.4
CHEBI:74779
≥98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca lesiones oculares graves.
Declaración de GHS P
Usar gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'rtecsNumber' : WS5697000.
Nombre del producto
  • Aluminium sulfate octadecahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.