Learn More
Sulfato de aluminio octadecahidrato, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13448328
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
CAS: 7784-31-8 | Al2O12S3·18H2O | 666.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-31-8
Fórmula molecular Al2O12S3·18H2O
Peso molecular (g/mol) 666.4
Número MDL MFCD00149136
Clave InChI AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
Nombre IUPAC dialuminio; trisulfato; octadecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum sulfate octadecahydrate
Punto de fusión 86.0°C
Color De incoloro a amarillo
pH 3 to 4 (2% soln. at 20°C)
Forma física Líquido
Cantidad 10 kg
Fórmula lineal Al2(SO4)3·18H2O
Índice Merck 15,36
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 666.4
Porcentaje de pureza 98.0 to 110.0% (Complexometry)
Grado Extra puro
Envase Tambor de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.