Learn More
Trifluorometanosulfonato de aluminio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3523358 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
CAS: 74974-61-1 | C3AlF9O9S3 | 474.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74974-61-1
Fórmula molecular C3AlF9O9S3
Peso molecular (g/mol) 474.19
Número MDL MFCD00143596
Clave InChI FKOASGGZYSYPBI-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum triflate, aluminum triflate, aluminum tris trifluoromethanesulfonate, aluminum trifluoromethanesulphonate, aluminum 3+ tritriflate, aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum iii triflate, aluminum iii triflate, aluminum tris fluoranyl methanesulfonate
PubChem CID 2737634
Nombre IUPAC aluminio;trifluorometanosulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión 300.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.19
Porcentaje de pureza 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminium trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.