Learn More
Fisherbrand™ Tubos de andamiaje de aluminio
Proporciona una base resistente para la creación de andamiaje de laboratorio. Los tubos de andamiaje de aluminio Fisherbrand™ se fabrican con una resistente aleación de aluminio.
9.95€ - 17.95€
Especificaciones
Material Aleación de aluminio
Tipo de producto Tubo
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11562662
Ver documentos
Fisherbrand™
2121/1
1 m
9.95€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Añadir a la cesta
11572662
Ver documentos
Fisherbrand™
2121/2
2 m
17.95€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Aproximadamente 13 mm de diámetro
  • Disponible en dos tamaños distintos
  • Encaja con conectores de andamiaje y adaptadores para pies Fisherbrand
Especificaciones
Especificaciones
Aleación de aluminio
Tubo