Learn More
Sulfato amónico de aluminio dodecahidrato, cristalino blanco, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351349
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
CAS: 7784-26-1 | AlH28NO20S2 | 453.313 g/mol
Water and sewage purification, dyeing and printing fabrics, manufacturing of pigments, paper, artificial gems, cements, in electrolytic copper platingAluminum ammonium sulfate dodecahydrate acts as a crystalline double sulfate. It is used in water purification, in vegetable glues, in porcelain cements, in deodorant, in tanning and in fireproofing textiles. It serves as an ingredient in animal repellant sprays. Further, it is used in the preparation of Alum (Al(OH)3) gel. In addition, it is used in cosmetic formulation, fertilizers, food preservation and in the heating system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-26-1
Fórmula molecular AlH28NO20S2
Peso molecular (g/mol) 453.313
Número MDL MFCD00051042
Clave InChI WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
Nombre IUPAC aluminio; azanio; disulfato; dodecahidrato
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Punto de fusión 93°C to 94°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.33 (237.14 Anhydrous)
Grado Reactivo
Densidad 1.65
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate