Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vaso de precipitado de aluminio con reborde de vertido
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Una película de óxido altamente impermeable (de aproximadamente 5 nm de grosor) es resistente a la corrosión por agua de mar, y otras soluciones acuosas y químicas.
- El aluminio ofrece estabilidad química en presencia de la mayoría de los compuestos orgánicos.
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Con reborde de vertido |
Diámetro exterior (métrico) | Parte superior: 137 mm; parte inferior: 117 mm |
Capacidad (métrico) | 2000 ml |
Material | Aluminio |
Altura (métrico) | 171 mm |
Tipo | Vaso de precipitados |