Learn More
Buerkle™ Frascos de aluminio con tapón de rosca a prueba de manipulación y sello interior
Se pueden vaciar completamente sin residuos. Los frascos de aluminio Buerkle™ con tapón de rosca a prueba de manipulaciones y junta interior son de olor neutro, impermeables a la luz y a prueba de corrosión. Especialmente aptos para el almacenamiento, transporte o envío de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas.
Marca:  Buerkle™ 0327-1200
7.16 EUR hasta el 2025-08-31
Use el código promocional "24157" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10247890
  • 7.55€ / cada uno
Spotlight
Usar código promocional 24157 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Frasco de aluminio especialmente apto para el almacenamiento o transporte de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas. Se puede vaciar completamente sin residuos, olor neutro, impermeable a la luz, resistente a la corrosión.
  • Aluminio puro (material AL 99.5)
  • Con tapón de rosca a prueba de manipulación de PP con junta interior de aluminio
  • Con certificado UN
Especificaciones
Especificaciones
1200 mL
Aluminio
Sí
24.8 cm
Tapón de rosca a prueba de manipulación
Almacenamiento, transporte o envío de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas
UN 1B1/x/250
Forma redonda
Polipropileno con junta interior de aluminio