Learn More
Buerkle™ Frascos de aluminio con tapón de rosca a prueba de manipulación y sello interior
Se pueden vaciar completamente sin residuos. Los frascos de aluminio Buerkle™ con tapón de rosca a prueba de manipulaciones y junta interior son de olor neutro, impermeables a la luz y a prueba de corrosión. Especialmente aptos para el almacenamiento, transporte o envío de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas.
Marca: Buerkle™ 0327-0120
2.63 EUR hasta el 2025-08-31
Use el código promocional "24157" para aplicar la oferta.
Descripción
Frasco de aluminio especialmente apto para el almacenamiento o transporte de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas. Se puede vaciar completamente sin residuos, olor neutro, impermeable a la luz, resistente a la corrosión.- Aluminio puro (material AL 99.5)
- Con tapón de rosca a prueba de manipulación de PP con junta interior de aluminio
- Con certificado UN
Especificaciones
120 mL | |
Aluminio | |
Sí | |
9.7 cm | |
Tapón de rosca a prueba de manipulación |
Almacenamiento, transporte o envío de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas | |
UN 1B1/x/250 | |
Forma redonda | |
Polipropileno con junta interior de aluminio |