Learn More
Buerkle™ Frascos de aluminio con tapón de rosca a prueba de manipulación y sello interior
Se pueden vaciar completamente sin residuos. Los frascos de aluminio Buerkle™ con tapón de rosca a prueba de manipulaciones y junta interior son de olor neutro, impermeables a la luz y a prueba de corrosión. Especialmente aptos para el almacenamiento, transporte o envío de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas.
Marca:  Buerkle™ 0327-0600
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11846433
  • 6.45€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Frasco de aluminio especialmente apto para el almacenamiento o transporte de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas. Se puede vaciar completamente sin residuos, olor neutro, impermeable a la luz, resistente a la corrosión.
  • Aluminio puro (material AL 99.5)
  • Con tapón de rosca a prueba de manipulación de PP con junta interior de aluminio
  • Con certificado UN
Especificaciones
Especificaciones
600 ml
Aluminio
Sí
19.2 cm
Tapón de rosca a prueba de manipulación
Almacenamiento, transporte o envío de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas
UN 1B1/x/250
Forma redonda
Polipropileno con junta interior de aluminio