Learn More
Buerkle™ Frascos de aluminio con tapón de rosca a prueba de manipulación y sello interior
Se pueden vaciar completamente sin residuos. Los frascos de aluminio Buerkle™ con tapón de rosca a prueba de manipulaciones y junta interior son de olor neutro, impermeables a la luz y a prueba de corrosión. Especialmente aptos para el almacenamiento, transporte o envío de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas.
Marca: Buerkle™ 0327-5600
24.20 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Frasco de aluminio especialmente apto para el almacenamiento o transporte de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas. Se puede vaciar completamente sin residuos, olor neutro, impermeable a la luz, resistente a la corrosión.- Aluminio puro (material AL 99.5)
- Con tapón de rosca a prueba de manipulación de PP con junta interior de aluminio
- Con certificado UN
Frasco de aluminio, certificado UN
Especificaciones
Aluminio | |
Gris | |
340 mm | |
0,44 kg | |
UN 1B1/x/250 | |
Forma redonda | |
161 mm |
5600 ml | |
Almacenamiento, transporte o envío de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas | |
Aluminio | |
Blanco | |
Sí | |
Polipropileno con junta interior de aluminio | |
Tapón de rosca a prueba de manipulación |