Learn More
Bromuro de aluminio, cristalino blanco a naranja, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349379
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
CAS: 7727-15-3 | AlBr3 | 266.69 g/mol
Aluminum Bromide, is used as a catalyst for the Friedel-Crafts alkylation reaction, and also for bromination and isomerization in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-15-3
Fórmula molecular AlBr3
Peso molecular (g/mol) 266.69
Número MDL MFCD00003421
Clave InChI PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Aluminum tribromide
Nombre IUPAC aluminium(3+) tribromide
SMILES [Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 265°C
Nombre del producto químico o material Aluminum bromide
Punto de fusión 97.5°C
Color De naranja a blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.997% (Metals basis)
Información de solubilidad Soluble in benzene,alcohol,carbon disulfide,ether and toluene. Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.71
Olor Pungent
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 3.21 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bromuro de aluminio, cristalino blanco a naranja, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >