Learn More
Sperian™ Cánister de aluminio RD40 Honeywell™
Click to view available options
Modelo:
Modelo A2B2E2K2RD
Modelo A2B2P3RD
Modelo ABEK2P3RD
Modelo AXB2P3
Modelo HgP3
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El cuerpo fabricado de aluminio proporciona una óptima resistencia a peligros
- Baja resistencia a la respiración
- Disponibles en modelos para proteger contra partículas en suspensión en el aire, peligros biológicos, productos químicos, contaminación y gas, humo y vapore.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de cartucho | Canister |
Certificaciones/conformidad | E.C. Declaración de Conformidad- Categoría CE PPE- 3, Garantía de Calidad- ISO 9001 / 2000, Número de Certificado CE- 7752 A/13/1 PSA, Atestado CE- Atestado CE, Número de Atestado CE- 7752 A/13/1 PSA, Certificaciones- EN 14387, EN 143, EN 12941, Filtro HON |
Tipo de conexión | RD40 |
Material | Aleación de aluminio con cubierta de PE carbón activado e impregnado |
Tipo de producto | ALU RD40 A2B2P3 |
Para utilizar con (aplicación) | Protección respiratoria contra gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior a 65°C, gases y vapores inorgánicos, partículas sólidas y líquidas |
Para utilizar con (equipo) | Mascarilla completa equipada con un conector Rd40 |
Modelo | Modelo A2B2P3RD |
Cantidad | 1 unidad |