Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de perfil alto cónico de cerámica de aluminio
21.10€ - 207.00€
Especificaciones
Material | Cerámica de aluminio |
---|---|
Product Type | Crisol |
Forma | Cónicos |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10748361
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*C/00 |
10 ml |
21.10€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10232121
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*C/1 |
20 ml |
47.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10303821
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*C/2 |
30 ml |
55.30€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10579671
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*C/3 |
45mL | |||||||
10729131
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*C/6 |
250mL |
207.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Cerámica de aluminio | |
Crisol | |
Cónicos |