Learn More
Cloruro de aluminio, solución acuosa de 0,5 M, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum chloride |
Color | Incolora |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 100 mL |
Número UN | UN2581 |
Nombre IUPAC | tricloruro de aluminio (3+) hexahidratado |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.34 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.5M aq. soln. |