Learn More
Cloruro de aluminio, anhidro, granular, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7081762
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cloruro de aluminio se utiliza como catalizador para la acilación y alquilación de Friedel-Crafts de compuestos aromáticos. Es uno de los ácidos de Lewis más utilizados para una amplia variedad de transformaciones orgánicas. Cataliza la reacción de eno, la polimerización y las reacciones de isomerización. Por ejemplo, se puede utilizar para la síntesis del etilbenceno, que es un precursor para la producción de poliestireno. Se puede utilizar para producir dodecilbenceno, un intermediario clave para los detergentes. Es útil en la producción de la antroquinona, precursora de colorantes. Se utiliza en la síntesis de complejos metálicos bis (areno), a través de la síntesis de Fischer-Hafner. La reacción de Gattermann-Koch emplea cloruro de aluminio para introducir el grupo formilo en los anillos aromáticos.
Solubilidad
Soluble en agua, ácido clorhídrico y etanol. Ligeramente soluble en benceno.
Notas
Sensible a la humedad. Reacciona violentamente con el agua liberando calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-70-0
Fórmula molecular AlCl3
Peso molecular (g/mol) 133.33
Número MDL MFCD00003422
Clave InChI VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
Nombre IUPAC tricloruro de aluminio(3+)
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum chloride
Punto de fusión 190°C (sublimation)
Nombre de nota Anhydrous
pH 2.4
Forma física Granular
Cantidad 250 g
Número UN UN1726
Índice Merck 14,337
Información de solubilidad Soluble in water,hydrochloric acid and ethanol. Slightly soluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.34
Porcentaje de pureza 99%
Olor Pungent
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.44
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Aluminum chloride