Learn More
Aluminum Chloride Hexahydrate, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. p-7120138 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-13-6
Fórmula molecular AlCl3H12O6
Peso molecular (g/mol) 241.42
Número MDL MFCD00149134
Clave InChI JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Chloride Hexahydrate
Color Blanco
pH 2.5 to 3.5 at 20°C
Cantidad 100 g
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC tricloruro de aluminio(3+), hexahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.43g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus™
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Crystals or Crystalline Chunk(s) or Chunk(s) or Solid
Presión de vapor 1mmHg (100°C)
Densidad 2.4g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Aluminium chloride-6-hydrate