Learn More
Aluminum Chloride Hexahydrate, Honeywell™
Código de producto. 15650820 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Purum p.a., crystallized,≥99.0% (AT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-13-6
Fórmula molecular AlCl3H12O6
Peso molecular (g/mol) 241.42
Número MDL MFCD00149134
Clave InChI JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC tricloruro de aluminio (3+) hexahidratado
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Chloride Hexahydrate
Color Blanco a amarillo
Forma física Crystallized
Cantidad 1 kg
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.43g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (AT)
Grado purum p.a.
Presión de vapor 1mmHg (100°C)