Learn More
Cloruro de aluminio hexahidrato, Puratronic™, 99,9995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241.42 g/mol
en la oferta - 595.00€
CAS | 7784-13-6 |
---|---|
Fórmula molecular | AlCl3H12O6 |
Peso molecular (g/mol) | 241.42 |
Número MDL | MFCD00149134 |
Clave InChI | JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K |
Nombre IUPAC | tricloruro de aluminio (3+) hexahidratado |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11350799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010622.06 |
5 g |
25.95€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11370799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010622.18 |
50 g |
139.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11380799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010622.30 |
250 g |
595.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11360799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010622.A1 |
1 kg |
en la oferta
1 Kg |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Pharmaceutical preparations of aluminum chloride hexahydrate are used to treat hyperhidrosis, a condition involving excessive sweating. It is also employed in deodorants, antiperspirant preparations, dyeing fabrics, refining crude oil, textile finishing, manufacturing parchment paper, preserving the wood and disinfecting stables. It also finds use as a reagent in organic synthesis. Aluminum chloride hexahydrate is also useful in water treatment process, medicine and cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7784-13-6 | |
241.42 | |
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K | |
O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
AlCl3H12O6 | |
MFCD00149134 | |
tricloruro de aluminio (3+) hexahidratado |
Especificaciones
Aluminum chloride hexahydrate | |
7784-13-6 | |
2.5 | |
(base metálica) | |
MFCD00149134 | |
14,337 | |
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K | |
tricloruro de aluminio (3+) hexahidratado | |
241.43 (133.34 Anhydrous) | |
Puratronic™ | |
2.398 g/mL |
100°C (decomposition) | |
Blanco | |
Agregados cristalinos | |
AlCl3H12O6 | |
UN3260 | |
Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile. | |
O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] | |
241.42 | |
99.9995% | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:CORROSIVO SÓLIDO, ACÍDICO, INORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 231-208-1
missing translation for 'rtecsNumber' : BD0530000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Aluminum chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C