Learn More
3M™ Tapones para oídos E-A-R™ E-A-Rsoft FX
Ofrece alta atenuación y están fabricados con un material de espuma de poliuretano de lenta expansión. Tapones FX para los oídos 3M E-A-Rsoft – 39 dB.
Marca:  3M™ 7000052711
79.97 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12950325
  • 139.00€ / 200 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Descripción
  • Tapón para los oídos con la atenuación máxima disponible a 39 dB.
  • El acabado cónico suave facilita el ajuste y ayuda a formar un ajuste cómodo.
  • La forma del reborde, cuando se enrolla, sirve como un dispositivo de inserción muy eficaz.
  • Ideal para aquellos que buscan una mayor atenuación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Verde neón
Con cable
Enrollables
200/Paq.
Tapón para los oídos