Learn More
Esferas de cobre aluminio, aleación 2017, 1,59 mm de diámetro., Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
100 Pc.
25 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum Copper spheres, Alloy 2017 |
Nombre de nota | 1.59mm (0.063 in.) dia. |
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Al:Cu:Mn:Mg; 94.8:4:0.7:0.5 wt% |
Número MDL | MFCD00213972 |
Cantidad | 25 Pc. |
Olor | Odorless |