Learn More
Cole Parmer™ Platos de pesaje de aluminio de pared ondulada con pestaña
Paredes onduladas para una mayor rigidez y asa lateral con lengüeta para facilitar el transporte.
23.85€ - 26.25€
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Desechables | Desechables |
Material | Aluminio |
Forma | Redondo |
Tipo | Plato de pesaje |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15406083
|
Cole Parmer™
01018-51 |
20 ml |
26.25€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15496073
|
Cole Parmer™
01018-50 |
60 ml |
26.15€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15416083
|
Cole Parmer™
01018-52 |
80 ml |
23.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Desechable
- Pared ondulada para una mayor rigidez.
- Mango de lengüeta para mejorar el manejo, etiquetado.
- Aluminio grueso resistente para uso intensivo.
- Laterales en ángulo para una fácil separación.
- Sin residuos de aceite, sin recubrimiento de vinilo que puedan provocar problemas de contaminación.
- Fondo liso.
- Puede usarse en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo pesaje, pruebas de humedad, análisis de aguas residuales, usos químicos y farmacéuticos.
Especificaciones
Plano | |
Aluminio | |
Plato de pesaje | |
100/paq. |
Desechables | |
Redondo | |
Pestaña |