Learn More
Fluoruro de aluminio hidrato, Puratronic™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum fluoride hydrate |
Forma física | Polvo de malla -22 |
Cantidad | 100 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN3260 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 83.98 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99.99% |
Grado | Puratronic™ |